Kluczowe dokumenty
SAB2103014
Sigma-Aldrich
Anti-GRHL2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-BOM, Anti-DFNA28, Anti-FLJ11172, Anti-FLJ13782, Anti-MGC149294
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
71 kDa
reaktywność gatunkowa
horse, bovine, rabbit, dog, mouse, guinea pig, human, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GRHL2(79977)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego GRHL2
Działania biochem./fizjol.
GRHL2 jest czynnikiem transkrypcyjnym, który może działać jako homodimer lub jako heterodimer z GRHL1 lub GRHL3. Defekty w tym genie są przyczyną niesyndromicznej głuchoty czuciowo-nerwowej autosomalnej dominującej typu 28 (DFNA28). TFCP2L3 jest członkiem rodziny genów czynników transkrypcyjnych, których archetypem jest TFCP2 (MIM 189889), ortolog ssaków genu Drosophila ′grainyhead′ (grh).[dostarczone przez OMIM]. Uwaga dotycząca sekwencji: Ten rekord RefSeq został utworzony z danych sekwencji transkryptu i genomu, ponieważ sekwencja transkryptu zgodna z referencyjnym złożeniem genomu nie była dostępna dla wszystkich regionów transkryptu RefSeq. Zakres tego transkryptu jest wspierany przez wyrównania transkryptów.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: VEKIAKLYKKSKKGILVNMDDNIIEHYSNEDTFILNMESMVEGFKVTLME
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yingjun Quan et al.
Cancer biology & therapy, 15(7), 878-887 (2014-04-24)
Previous reports have associated GRHL2 with tumor progression. However, the biological role of GRHL2 in human colorectal cancer (CRC) has not been explored. We examined the expression of GRHL2 in 75 CRC samples, as well as the paired non-tumor tissues