Kluczowe dokumenty
WH0003651M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IPF1 antibody produced in mouse
clone 3F10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-IDX1, Anti-IUF1, Anti-MODY4, Anti-PDX1, Anti-STF1, Anti-insulin promoter factor 1, homeodomain transcription factor
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3F10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bλ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDX1(3651)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest aktywatorem transkrypcyjnym kilku genów, w tym insuliny, somatostatyny, glukokinazy, polipeptydu amyloidu wysepek i transportera glukozy typu 2. Kodowane białko jądrowe jest zaangażowane we wczesny rozwój trzustki i odgrywa główną rolę w zależnej od glukozy regulacji ekspresji genu insuliny. Defekty tego genu są przyczyną agenezji trzustki, która może prowadzić do cukrzycy insulinozależnej o wczesnym początku (NIDDM), a także cukrzycy młodzieńczej o dojrzałym początku typu 4 (MODY4). (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
IPF1 (NP_000200, 109 a.a. ~ 208 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
LEEPNRVQLPFPWMKSTKAHAWKGQWAGGAYAAEPEENKRTRTAYTRAQLLELEKEFLFNKYISRPRRVELAVMLNLTERHIKIWFQNRRMKWKKEEDKK
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
W Lu et al.
European review for medical and pharmacological sciences, 18(7), 941-948 (2014-04-26)
This study aimed to observe the influence of intermittent hypoxia on rat INS-1 cells and the protective effect of melatonin (MT). Intermittent hypoxia condition was induced in rat INS-1 cells. The supernatants were used to detect oxidative stress indicators, and
Jennifer E Bruin et al.
Stem cell research, 12(1), 194-208 (2013-11-22)
Human embryonic stem cells (hESCs) were used as a model system of human pancreas development to study characteristics of the polyhormonal cells that arise during fetal pancreas development. HESCs were differentiated into fetal-like pancreatic cells in vitro using a 33-day