Kluczowe dokumenty
05-1109
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw peptydowi C-proinsuliny, klon C-PEP-01
clone C-PEP-01, from mouse
Synonim(y):
Antygen CD220, receptor insuliny
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
C-PEP-01, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... INS(3630)
Opis ogólny
Pro-Insulina składa się z trzech części: C-peptydu i dwóch długich pasm aminokwasów (łańcuchów alfa i beta; później łączą się ze sobą, tworząc cząsteczkę Insuliny). Z każdej cząsteczki proinsuliny wytwarzana jest jedna cząsteczka insuliny i jedna cząsteczka peptydu C. Peptyd C jest uwalniany do krwiobiegu w takich samych ilościach jak insulina.
Specyficzność
Nie zaobserwowano reaktywności krzyżowej z insuliną lub innymi hormonami peptydowymi lub białkami.
Przeciwciało C-PEP-01 reaguje specyficznie z peptydem C, częścią cząsteczki proinsuliny.
Immunogen
Syntetyczny peptyd C ludzkiej proinsuliny sprzężony z albuminą surowicy bydlęcej.
Zastosowanie
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja insuliny/energii
To przeciwciało przeciwko peptydowi C-proinsuliny, klon C-PEP-01, zostało zatwierdzone do stosowania w IH(P) do wykrywania peptydu C-proinsuliny.
Jakość
Evaluated by Immunohistochemistry in normal human pancreas.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected insulin in human normal pancreas tissue.
Opis wartości docelowych
Około 12 kDa
Powiązanie
Zastępuje: CBL94
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Mysz monoklonalna IgG1 w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4 i 15 mM azydku sodu.
Sekwencyjne wytrącanie kwasem kaprylowym i siarczanem amonu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze 2-8°C i zużyć w ciągu 1 roku od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Ludzka normalna tkanka trzustki
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sapna Puri et al.
Nature communications, 9(1), 485-485 (2018-02-06)
Pancreatic β cells are highly specialized to regulate systemic glucose levels by secreting insulin. In adults, increase in β-cell mass is limited due to brakes on cell replication. In contrast, proliferation is robust in neonatal β cells that are functionally
Human oocytes reprogram adult somatic nuclei of a type 1 diabetic to diploid pluripotent stem cells.
Yamada, Mitsutoshi, et al.
Nature (2014)
Haiqing Hua et al.
The Journal of clinical investigation, 123(7), 3146-3153 (2013-06-20)
Diabetes is a disorder characterized by loss of β cell mass and/or β cell function, leading to deficiency of insulin relative to metabolic need. To determine whether stem cell-derived β cells recapitulate molecular-physiological phenotypes of a diabetic subject, we generated
Bipasha Bose et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1341, 257-284 (2015-03-19)
Since the advent of pluripotent stem cells, (embryonic and induced pluripotent stem cells), applications of such pluripotent stem cells are of prime importance. Indeed, scientists are involved in studying the basic biology of pluripotent stem cells, but equal impetus is