Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5702542
Sigma-Aldrich
Anti-GLP-1 Antibody, clone 1R1J8, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
GLP-1, GLP1, GLP2, GRPP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
1R1J8, monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, mouse
stężenie
0.8 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
RAQDFVQWLMNTKRNRNNIAKRHDEFERHAEGTFTSDVSSYLEGQAAKEFIAWLVKGRGRRDFPEEVAIVEELGRRHADGS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GCG(2641)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is actually a preproprotein that is cleaved into four distinct mature peptides. One of these, glucagon, is a pancreatic hormone that counteracts the glucose-lowering action of insulin by stimulating glycogenolysis and gluconeogenesis. Glucagon is a ligand for a specific G-protein linked receptor whose signalling pathway controls cell proliferation. Two of the other peptides are secreted from gut endocrine cells and promote nutrient absorption through distinct mechanisms. Finally, the fourth peptide is similar to glicentin, an active enteroglucagon. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 70-150 of human GLP-1 (P01275).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
IHC, IF/ICC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)