EGLP-35K
Multi Species GLP-1 ELISA Kit
measures and quantifies active GLP-1 (7-36 amide and 7-37amide) in 100 μL plasma, serum or cell culture supernatent
Synonim(y):
GLP-1 (Active), Glucagon Like Peptide-1
About This Item
Polecane produkty
product name
Glucagon Like Peptide-1 (Active) ELISA, This Glucagon Like Peptide-1 (Active) ELISA is used to measure & quantify Glucagon Like Peptide-1 levels in Metabolism & Endocrine research.
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
opakowanie
kit of 1 × 96 wells
Parametry
100 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 86.9%
standard curve range: 2-100 pM
metody
ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type cell culture supernatant
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
research use
metoda wykrywania
fluorometric (355nm/460nm)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... GCG(2641)
Opis ogólny
Specyficzność
GLP-1 is conserved in almost all mammals. This kit may be used to mearure in such species (e.g. rat, mouse, primates, etc.)
Zastosowanie
Metabolism
Obesity
Metabolic Disorders
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
polecane
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Kidney,Liver,Blood