WH0010699M1
Monoclonal Anti-CORIN antibody produced in mouse
clone 5B6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ATC2, Anti-CRN, Anti-Lrp4, Anti-MGC119742, Anti-TMPRSS10
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5B6, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CORIN(10699)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
CKERDLWECPSNKQCLKHTVICDGFPDCPDYMDEKNCSFCQDDELECANHACVSRDLWCDGEADCSDSSDEWDCVTLSINVNSSSFLMVHRAATEHHVCA