RA4384-EP
Rotor for Eppendorf® 5702/5702R/5702RH Centrifuges
A-4-38, aerosol-tight, with 4 x 100 mL round buckets
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
to hold 1.5 - 100 mL tubes
to hold x blood collection and cell culture tubes
aerosol-tight
swing bucket rotor
with 4 x 100 mL round buckets
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022639048 (NA)
Eppendorf® 5702720003 (EU)
Parametry
3,000 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5702/5702R/502RH
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)