Kluczowe dokumenty
OH30467746
Ohaus® Compass Energy Efficient Portable Balance
Model CX221P, weighing capacity 220 g, resolution: 0.1 g, AC/DC input 120 V, US 3-pin plug
Synonim(y):
bilans podróży, ruchoma waga, waga, waga laboratoryjna, waga przenośna
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
Materiały
metal weighing plate
Właściwości
CE compliant
CSA approved
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 30467746
zakres pomiaru nośności
220 g, resolution: 0.1 g
Szer. szalki × dł.
14.2 cm × 12.8 cm
moc baterii
alkaline, 1000 hr life
Opis ogólny
Zaprojektowana z myślą o efektywności energetycznej, seria Compass CX oferuje żywotność baterii do 1000 ciągłych godzin, umożliwiając nieprzerwaną pracę. Dzięki smukłej, lekkiej konstrukcji, którą można układać w stosy, CX idealnie pasuje do laboratoriów, przemysłu, edukacji, a nawet gospodarstw domowych. Uproszczona obsługa za pomocą dwóch przycisków oznacza, że wagę można łatwo obsługiwać, a duży podświetlany wyświetlacz LCD umożliwia łatwe przeglądanie wyników ważenia.
Zastosowanie
Ważenie, podtrzymanie wyświetlacza
Cechy i korzyści
Wskaźnik stabilności, mechaniczne i programowe zabezpieczenie przed przeciążeniem/niedociążeniem, wskaźnik niskiego poziomu baterii, automatyczne wyłączanie
Informacje prawne
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)