MTCB6003W
MTC™ Bio Weigh Boat
square white, capacity 140 mL, L × W 140 mm × 140 mm
Synonim(y):
weighing dish
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polystyrene
square white
opakowanie
pack of 500 ea
producent / nazwa handlowa
MTC™ Bio B6003W
dł. × szerokość
140 mm × 140 mm
pojemność
140 mL
Opis ogólny
Weigh Boat, white, 250ml, 140 x 140mm, square, 500/pk
Cechy i korzyści
- Antistatic and biologically inert
- Smooth surface / rounded corners
- Recessed corners; precise pouring
- White or black for visual contrast
Informacje prawne
MTC is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)