Kluczowe dokumenty
GF72061354
Quartz - fused
sheet, thickness 0.25 mm, size 25 × 25 mm, condition polished both sides
Synonim(y):
SI613051
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formularz
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 720-613-54
rozmiar
25 × 25 mm
grubość
0.25 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)