GE29-0491-04
HiTrap® MabSelect SuRe™
Cytiva 29-0491-04, pack of 1 mL
About This Item
Polecane produkty
ligand
alkali-stabilized protein A-derived (E. coli)
opakowanie
pack of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 29-0491-04
dostępność
not available in North America
warunki przechowywania
(20% Ethanol)
(20% Ethanol, 0.1 M Potassium Phosphate buffer, pH 8.0)
Parametry
42 psi
wymiary złoża
7 mm × 25 mm
objętość złoża
1 mL
kolumna śr. wewn.
7 mm
Matryca
highly cross-linked agarose
śr. rozm. cząst.
85 μm (d₅₀v is the median particle size of the cumulative volume distribution)
cleaning
2-13.7
Zakres roboczy
3-12
pojemność
≥30 mg binding capacity (humanlgG/ml at 2.4 min residence time)
przydatność
suitable for bioprocess medium
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Withstands rigorous CIP and sanitization procedures with 0.1 to 0.5 M NaOH.
- Novel ligand design gives enhanced protease resistance resulting in lower ligand leakage.
- Oriented coupling of recombinant Protein A to the matrix via an engineered C-terminal cysteine enhances IgG binding capacity.
- Fewer regulatory concerns due to the total absence of mammalian culture in the ligand production and purification.
- Prepacked HiTrap columns for process development, screening of purification conditions, and small-scale purification of Mabs.
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
"MabSelect SuRe Ligand Restricted License" and "Cys-rProtein A Ligand Restricted License" are protected by the following patents and equivalent patents and patent applications in other countries: US 6,399,750 and EP 1123389. A free, non-transferable limited license to use this product for internal analytical purposes only accompanies the purchase of the product from a Cytiva company and its licensed distributors. Any other use will require a separate license from a Cytiva company.
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page shows how to perform sample desalting and buffer exchange for affinity chromatography of antibodies.
Odsalanie w skali laboratoryjnej jest sprawdzoną, prostą i szybką metodą, która szybko usuwa zanieczyszczenia o niskiej masie cząsteczkowej, jednocześnie przenosząc próbkę do pożądanego buforu w jednym kroku.
Protokoły
This page shows how to separate IgG antibodies by affinity chromatography using MabSelect Sure from GE Healthcare.