GE11-0034-95
HiTrap® MabSelect SuRe™
Cytiva 11-0034-95, pack of 5 × 5 mL
Synonim(y):
prepacked columns, MabSelecT columns
About This Item
Polecane produkty
ligand
alkali-stabilized protein A-derived (E. coli)
opakowanie
pack of 5 × 5 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 11-0034-95
warunki przechowywania
(20% Ehtanol)
(20% Ethanol)
Parametry
flow rate
42 psi
wymiary złoża
16 mm × 25 mm
objętość złoża
5 mL
kolumna śr. wewn.
16 mm
Matryca
highly cross-linked agarose
śr. rozm. cząst.
85 μm (d₅₀v is the median particle size of the cumulative volume distribution)
cleaning
2-13.7
Zakres roboczy
3-12
pojemność
≥30 mg binding capacity (humanlgG/ml at 2.4 min residence time)
przydatność
suitable for bioprocess medium
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
HiTrap® MabSelect™ SuRe™ columns are prepacked with MabSelect™ SuRe, a BioProcess medium for purification of monoclonal antibodies from large sample volumes. The novel alkali-tolerant recombinant Protein A ligand allow cleaning-in-place (CIP).
HiTrap® MabSelect™ columns are prepacked with MabSelect™ a bioprocess medium for capuring of Mabs from large sample volumes.
Cechy i korzyści
- Withstands rigorous CIP and sanitization procedures with 0.1 to 0.5 M NaOH.
- Novel ligand design gives enhanced protease resistance resulting in lower ligand leakage.
- Oriented coupling of recombinant Protein A to the matrix via an engineered C-terminal cysteine enhances IgG binding capacity.
- Fewer regulatory concerns due to the total absence of mammalian culture in the ligand production and purification.
- Prepacked HiTrap® columns for process development, screening of purification conditions, and small-scale purification of Mabs.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Informacje prawne
"MabSelect SuRe Ligand Restricted License" and "Cys-rProtein A Ligand Restricted License" are protected by the following patents and equivalent patents and patent applications in other countries: US 6,399,750 and EP 1123389. A free, non-transferable limited license to use this product for internal analytical purposes only accompanies the purchase of the product from a Cytiva company and its licensed distributors. Any other use will require a separate license from a Cytiva company.
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Odsalanie w skali laboratoryjnej jest sprawdzoną, prostą i szybką metodą, która szybko usuwa zanieczyszczenia o niskiej masie cząsteczkowej, jednocześnie przenosząc próbkę do pożądanego buforu w jednym kroku.
This page shows how to perform sample desalting and buffer exchange for affinity chromatography of antibodies.
Protokoły
This page shows how to separate IgG antibodies by affinity chromatography using MabSelect Sure from GE Healthcare.