GE29157185
HiTrap® MabSelect SuRe™ LX
Cytiva 29157185, pack of 5 × 5 mL
Synonim(y):
Antibody Purification Column
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pack of 5 × 5 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 29157185
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Novel, alkali-tolerant rProtein A ligand withstands rigorous CIP and sanitization procedures with 0.1 to 0.5 M NaOH.
- Reduces the risk of product contamination and carryover
- Improves performance and reduces overall costs
- High dynamic binding capacity (DBC) for high titer cultures reduces process time and amount of medium used
- Generic elution profile for different monoclonal antibodies enables platform approach to purification
- High-flow agarose matrix allows the processing of large feed volumes
Informacje prawne
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
MabSelect SuRe is a trademark of Cytiva
produkt powiązany
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)