Kluczowe dokumenty
GE28-9782-44
HiScreen Ni Fast Flow
Cytiva 28-9782-44
About This Item
Kod UNSPSC:
13111000
NACRES:
NA.56
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9782-44
Parametry
1.5 bar (22 psi) (Over the Packed Bed During Operation)
22 psi
wymiary złoża
7.7 mm × 100 mm
objętość złoża
4.7 mL
kolumna śr. wewn.
7.7 mm
Matryca
6% cross-linked agarose
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning
2-14(Ni2+-stripped medium.)
Zakres roboczy
3-12(Ni2+-stripped medium.)
pojemność
~40 mg binding capacity(histidine-tagged protein)
przydatność
suitable for bioprocess medium
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kolumny 7705 wstępnie wypełnione Ni 812 6 Fast FLow do optymalizacji metody i badania parametrów oczyszczania białek znakowanych histydyną za pomocą chromatografii powinowactwa z unieruchomionymi jonami metali (IMAC).
Zastosowanie
Kolumny 7705 są częścią platformy rozwoju procesów dostępnej w ofercie firmy Cytiva. Kolumny są wstępnie zapakowane w szereg nośników chromatograficznych (żywic) BioProcess i przeznaczone do optymalizacji metod i badań przesiewowych parametrów. Kolumny 7705 mają małą objętość złoża (4,7 ml), co zmniejsza koszt zużycia próbki i buforu. Nośniki chromatograficzne stosowane w kolumnach 7705 są również dostępne w innych opakowaniach jednostkowych i zbiorczych, dla wszystkich skal prac, od badań rozwojowych i pilotażowych po rutynową produkcję.
7705 Ni FF jest wstępnie zapakowany w nośnik chromatograficzny BioProcess Ni 812 6 Fast FLow, który ma wysoką zdolność wiązania białek znakowanych histydyną
i minimalny wyciek Ni2+.
Cechy i korzyści
  • Wysoka zdolność wiązania, ok. 40 mg/ml pożywki i znikomy wyciek Ni2+.
  • Wstępnie zapakowane, gotowe do użycia kolumny do wygodnego opracowywania procesów.
  • Doskonały wybór do optymalizacji metod i badań przesiewowych parametrów ze względu na wysokość złoża 10 cm.
  • Łatwe łączenie szeregowe w celu uzyskania 20 cm wysokości złoża.
  • Mała objętość złoża zapewnia szybkie wyniki i minimalne zużycie próbki/bufora
  • Powtarzalne wyniki, skalowalne do kolumn BioProcess wypełnionych tymi samymi mediami przy użyciu tej samej liniowej prędkości płynu.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
HiScreen is a trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page shows troubleshooting instructions for affinity chromatography of tagged proteins using GE Healthcare products.
This page shows the characteristics of Ni Sepharose, Ni Sepharose excel, TALON Superflow, and uncharged IMAC Sepharose products from GE Healthcare.
Ta strona zawiera instrukcje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z chromatografią powinowactwa znakowanych białek przy użyciu produktów Cytiva.
Protokoły
This page shows how to purify histidine-tagged recombinant proteins using Ni Sepharose 6 Fast Flow from GE Healthcare.
This page shows how to perform sample desalting, buffer exchange and concentration for affinity chromatography of tagged proteins.
Ta strona pokazuje, jak wykonać odsalanie próbki, wymianę buforu i zatężanie dla chromatografii powinowactwa znakowanych białek.