Kluczowe dokumenty
GE27-0798-04
Recombinant Taq DNA Polymerase
Cytiva 27079804
About This Item
Kod UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.55
rekombinowane
expressed in E. coli
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Cytiva 27079804
stężenie
5000 unit/mL
kolor
colorless
pH
7.5
rozpuszczalność
soluble (Soluble in cold water and hot water)
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Polimeraza DNA Taq (klonowana) jest rekombinowaną formą natywnego enzymu pochodzącego z Thermus aquaticus, ekspresjonowanego w E. coli. Podobnie jak natywna Taq, polimeryzuje DNA ze startera wyżarzonego do matrycy DNA w obecności trifosforanów dezoksyrybonukleotydów. Ponieważ Taq DNA Polymerase (sklonowana) jest białkiem rekombinowanym, jest wyjątkowo czysta i zapewnia doskonałą powtarzalność między partiami. Jej optymalna temperatura wynosi 75°C i może przetrwać wielokrotne inkubacje w temperaturze > 95°C
Zastosowanie
Do PCR i innych procedur wymagających aktywności polimerazy DNA w podwyższonych temperaturach
Cechy i korzyści
Wysoce oczyszczona termostabilna polimeraza DNA do PCR.
  • Wysoce oczyszczony enzym rekombinowany.
  • Doskonała powtarzalność między partiami.
  • Każda partia jest testowana pod kątem braku zanieczyszczenia nukleazą.
Opakowanie
100 mM Tris-HCl, pH 9,0, 15 mM MgCl2 i 500 mM KCl. Dostarczany również z 25 mM roztworem MgCl2
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Zakup tego produktu obejmuje zwolnienie z odpowiedzialności z tytułu patentów określonych we wkładce do produktu w celu wykorzystania wyłącznie zakupionej ilości do własnych badań wewnętrznych nabywcy. Żadne inne prawa patentowe nie są przekazywane w sposób wyraźny, dorozumiany lub na zasadzie estoppel. Więcej informacji na temat zakupu licencji można uzyskać kontaktując się z dyrektorem ds. licencji, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Forest City, California 94404, USA.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)