GE17-0980-10
Butyl Sepharose™ Fast Flow
Cytiva 17-0980-10, pack of 25 mL
About This Item
Polecane produkty
ligand
butyl
opakowanie
pack of 25 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0980-10
Matryca
4% cross-linked agarose
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning in place
2-14
Zakres roboczy
3-13
przydatność
suitable for bioprocess medium
Opis ogólny
Zastosowanie
Butyl Sepharose™ 4 Fast FLow is based on cross-linked 4% Agarose. The aliphatic ligand is immobilized to the base matrix with an ether linkage. The ligand contains no charged groups, making true hydrophobic interaction chromatography possible, without interfering ionic effects.
Butyl Sepharose™ 4 Fast FLow is available in a range of different bulk pack sizes and convenient pre-packed formats for easy scale-up and process development. As member of the BioProcess media range, Butyl Sepharose™ 4 Fast FLow meets industrial demands with security of supply and comprehensive technical and regulatory support.
Cechy i korzyści
- Standard aliphatic HIC media based on Sepharose™ Fast FLow base matrix derivatized via uncharged, chemically-stable ether linkages.
- Optimized for the separation of larger Proteins in capture and intermediate purification steps
- BioProcess medium supported for industrial applications and well-established in approved processes
- The hydrophilic nature of the base matrix ensures Low levels of non-specific binding.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Protokoły
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.
Ta strona zawiera szczegółowe informacje na temat procedur czyszczenia i zalecanego przepływu do czyszczenia kolumn.