GE17-5432-02
Butyl Sepharose™ High Performance
Cytiva 17-5432-02, pack of 200 mL
About This Item
Polecane produkty
ligand
butyl
opakowanie
pack of 200 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5432-02
macierz
cross-linked agarose
wielkość cząstki
24-44 μm
śr. rozm. cząst.
34 μm
cleaning in place
2-14
working range
3-13
przydatność
suitable for bioprocess medium
Opis ogólny
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Produkty
Optymalizacja warunków solnych dla wiązania białek i przechodzenia zanieczyszczeń w chromatografii w celu osiągnięcia wymaganej selektywności.
This section is about salt selection and buffer preparation in HIC medium from GE Healthcare, parameters such as buffer ions and pH are considered
This page discusses column packing and preparation techniques for reverse phase chromatography
Here the correct ways for Column, Media and Sample preparation for Hydrophobic Interaction Chomatography (HIC) with GE Healthcare media are detailed, including sample application, load volume and temperature
Protokoły
This page discusses various aspects of sample preparation for chromatographic purification.
Ta strona zawiera szczegółowe informacje na temat procedur czyszczenia i zalecanego przepływu do czyszczenia kolumn.
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.