61867-U
Proteomix® HIC Butyl-NP5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 50 mm × 7.8 mm
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Proteomix® HIC Butyl-NP5, 5μm, NP, L × I.D. 50 mm × 7.8 mm
Materiały
stainless steel hardware
linia produktu
Proteomix®
producent / nazwa handlowa
Sepax 431NP5-7805
opakowanie
1 ea of
Parametry
6000 psi max. pressure
80 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
50 mm × 7.8 mm
zanieczyszczenia
<10 ppm metals
Matryca
polymeric
polystyrene/divinylbenzene particle platform (spherical, highly cross-linked)
grupa aktywna macierzy
C4 (butyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
non-porous
Zakres roboczy pH
2-12
metoda separacji
hydrophobic interaction (HIC)
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)