FCISI120
Supel™Flash Cartridge
40-63 μm, matrix active group silica, bed wt. 120 g, for use with Isco and Analogix flash systems
About This Item
Kod UNSPSC:
23151817
NACRES:
NC.05
Polecane produkty
skład
bed wt., 120 g
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 10
Parametry
50 psi max. pressure
metody
LPLC: suitable
śr. wewn. × dł.
40 mm × 260 mm
grupa aktywna macierzy
silica
wielkość cząstki
40-63 μm
wielkość porów
60 Å
kompatybilność
for use with Isco and Analogix flash systems
Powiązane kategorie
Opis ogólny
5225WkładyFlash
Wkłady SupelFlash to wstępnie sprasowane, jednorazowe kolumny flash zawierające ultraczystą krzemionkę, zaprojektowane w celu spełnienia rygorystycznych wymagań dotyczących oczyszczania flash. Wstępna kompresja wkładu zmniejsza odstępy między cząstkami, zapewniając równomierny transfer masy i zrównoważone oddziaływanie chemiczne.
Cechy:
Żeńskie złącze wlotowe luer lock i męskie złącze wylotowe slip luer dla łatwej kompatybilności
8 mas łóżek od 4 gramów do 330 gramów
Nieregularna krzemionka 40-60 um
Wyższa wydajność prowadząca do ostrzejszych i bardziej symetrycznych pików
Wysoka wydajność i zdolność ładowania próbek
Niezawodna, stała wydajność oczyszczania
Wkłady Supel Flash są przeznaczone do użytku w:
CombiFlash, Companion, Retrieve i OptiX firmy ISCO;
SimpliFlash, IntelliFlash i Biotage firmy Analogix.
Wkłady SupelFlash to wstępnie sprasowane, jednorazowe kolumny flash zawierające ultraczystą krzemionkę, zaprojektowane w celu spełnienia rygorystycznych wymagań dotyczących oczyszczania flash. Wstępna kompresja wkładu zmniejsza odstępy między cząstkami, zapewniając równomierny transfer masy i zrównoważone oddziaływanie chemiczne.
Cechy:
Żeńskie złącze wlotowe luer lock i męskie złącze wylotowe slip luer dla łatwej kompatybilności
8 mas łóżek od 4 gramów do 330 gramów
Nieregularna krzemionka 40-60 um
Wyższa wydajność prowadząca do ostrzejszych i bardziej symetrycznych pików
Wysoka wydajność i zdolność ładowania próbek
Niezawodna, stała wydajność oczyszczania
Wkłady Supel Flash są przeznaczone do użytku w:
CombiFlash, Companion, Retrieve i OptiX firmy ISCO;
SimpliFlash, IntelliFlash i Biotage firmy Analogix.
Informacje prawne
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
FCISI120 | 4061833543207 |