Kluczowe dokumenty
EP5895160000
Rotor for Eppendorf® 5910 R Centrifuge
F-48x15, incl. 48 steel sleeves and adapters, for 40x conical 15 mL tubes, pack of 1 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Właściwości
to hold 40 x 15 mL conical tubes
F-48x15, incl. 48 steel sleeves and adapters, for 40x conical 15 mL tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5895160000
Parametry
5,500 max. RCF (5,005 xg)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5910R
Opis ogólny
Rotor for Eppendorf(R)5910R Centrifuge
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)