Kluczowe dokumenty
EP5895155006
Rotor for Eppendorf® 5910 R Centrifuge
FA-30x2, incl. aerosol-tight QuickLock Rotor for Eppendorf(R) lid, for 30 x 2 mL tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Właściwości
to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes
FA-30x2, incl. aerosol-tight QuickLock Rotor for Eppendorf(R) lid, for 30 x 2 mL tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5895155006
Parametry
13,700 max. RCF (20,984 xg)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5910R
Opis ogólny
Rotor do wirówki Eppendorf(R)5910R
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)