Kluczowe dokumenty
EP022639404
Rotor for Eppendorf® 5702/5702R/5702RH Centrifuges
to hold, 30 x 15 mL vessels
Synonim(y):
Rotor for Eppendorf® 5702/5702R/5702RH Centrifuges
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
Właściwości
to hold 30 x 15 mL vessels
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 22639404
Parametry
4,400 max. RCF (2,750 xg)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5702/5702R/5702RH
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Eppendorf fixed angle rotor acccommodates up to thirty 15mL Falcon centrifuges tubes. Includes 30 adapters (F-35-30-17) and 30 rubber mats.
Rotors to fit Eppendorf centrifuge models 5702, 5720 R, and 5720 RH
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)