Key Documents
EP5702706000
Eppendorf® 10 adapters 15 mL Falcon tubes
Holds 15 mL tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Właściwości
Holds 15 mL tubes
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5702706000
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with Rotor F-35-30-17
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG