Key Documents
EP022638483
Rubber Mat for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
for 250 mL bucket adapter, pack of 4
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
opakowanie
pack of 4
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022638483
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 250 mL rectangular buckets
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG