Kluczowe dokumenty
EP5895121004
Rotor for Eppendorf® 5920R Centrifuges
swing-bucket rotor, S-4x750, aerosol tight, without buckets
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Właściwości
to hold 4 x 750 mL round buckets ((aerosol-tight compatable) inc plate carrier)
to hold 4 x plate buckets
aerosol tight
swing-bucket rotor
without buckets
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5895121004 (Global)
Parametry
4,800 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5920R
Opis ogólny
Large Centrifuge 5920 R to wirówka stacjonarna, która łączy w sobie wyjątkową pojemność z kompaktową i ergonomiczną konstrukcją. Ma podobne wymiary do chłodzonych modeli konkurencyjnych w segmencie 3-litrowym, ale ma wyjątkową pojemność do 4 x 1000 ml lub 52 x 50 ml probówek. Zoptymalizuj wysokowydajne wirowanie i ułatw sobie codzienną pracę.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)