EP5895120008
Rotor for Eppendorf® 5920R Centrifuges
swing-bucket rotor, S-4x750, aerosol-tight, with 4 × 750 mL round buckets (open), with Eppendorf QuickLock® lid
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
to hold x 0.2 mL to 750 mL tubes and flasks
to hold x plates
aerosol-tight
swing-bucket rotor
with 4 × 750 mL round buckets (open)
with Eppendorf QuickLock® lid
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5895120008 (Global)
Parametry
4,800 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5920R
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)