EP5825719000
Adapter for Eppendorf® A-4-81 MTP/Flex
capacity, 1 x cell culture flask, pack of 2
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
capacity 1 x cell culture flask
Holds 25 cm2 flasks
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5825719000 (Global)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with MTP/Flex bucket
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Adapter to hold one cell culture flask in Eppendorf rotor A-4-81.
Cechy i korzyści
- Adapter to spin down cell cultures directly in a cell culture flask
- Suitable for 25 cm2 and selective 75 cm2 cell culture flasks
- Adapters can be used in Eppendorf plate rotor A-4-81-MTP/Flex
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG