CLS1000P3L
Corning® reusable low form beaker
polypropylene, size 3 L
Synonim(y):
Pojemnik Corning
About This Item
Kod UNSPSC:
41116155
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
Właściwości
graduations (500 mL)
producent / nazwa handlowa
Corning 1000P-3L
wys. × śr. zewn.
210 mm × 156 mm
rozmiar
3 L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The polypropylene reusable Griffin-style beakers are transluscent and printed with blue graduations.
The perfluoroalkoxy-copolymer Griffin-style beakers are transluscent with a raised graduation scale. They feature high temperature and chemical resistance.
The perfluoroalkoxy-copolymer Griffin-style beakers are transluscent with a raised graduation scale. They feature high temperature and chemical resistance.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie zlewki plastikowe
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS1000P3L-4EA | 4061833880142 |