Hepa-E1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
eel liver
opakowanie
tube of 5 μg 99072812-DNA-5UG
pkg of vial of cells 99072812-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Fibroblast-like
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Wątroba węgorza
Opis linii komórkowej
Linia komórkowa hepatocytów Hepa-E1 została uzyskana z węgorza wodnego. Komórki nie wykazują zahamowania kontaktu i wykazują apoptozę w obecności aktynomycyny D, kwasu humusowego lub TGF-β 1. Normalne warunki hodowli to 26-28°C, ale opisano również utrzymanie w temperaturze 4°C przez okres do 400 dni.
pożywka hodowlana
E-RDF (Kyokuto Pharmaceuticals) + 2mM Glutaminy + 5% Płodowej Surowicy Bydlęcej (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:4 do 1:8 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA w temperaturze 26-28°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)