Kluczowe dokumenty
B95a
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may beavailable for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UGfor DNA, 1092505, cotton-top tamarin monkey blood, Not specified
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
cotton-top tamarin monkey blood
opis
Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
opakowanie
tube of 5 μg 01092505-DNA-5UG
pkg of vial of cells 01092505-1VL
tryb wzrostu
Semi-adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Not specified
receptory
Not specified
Pochodzenie linii komórkowej
Limfoblastoid B, transformowany wirusem EBV
Opis linii komórkowej
B95a jest pochodną linii komórkowej B95-8 i została przystosowana do wzrostu w przyleganiu do powierzchni podłoża. Linia macierzysta B95-8 pochodzi od tamaryny bawełnianej(Saguinas oedipus). Komórki limfoblastoidalne B są transformowane wirusem Epsteina-Barr (EBV). Stwierdzono, że B95a są 10 000 razy bardziej wrażliwe na wirusa odry obecnego w próbkach klinicznych niż komórki Vero i są użytecznymi komórkami gospodarza do izolacji wirusa odry.
Opakowanie
UWAGA: Dla tego produktu może być dostępna zarówno linia komórkowa, jak i DNA z linii komórkowej. Wybierz -1VL lub VIAL dla komórek lub -DNA-5UG dla DNA.
pożywka hodowlana
DMEM (D6546) + 2 mM L-Glutamina (G7513) + 5% FBS / FCS (F2442) (dla pożywki wzrostowej) lub 2% FBS / FCS (F2442) (dla pożywki podtrzymującej).
Rutyna subkultury
Rozdzielać subkonfluentne hodowle (70-80%) 1:3 co 3-4 dni przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37 °C; komórki początkowo rosną jako monowarstwa, ale będą się gromadzić i oddzielać w pożywce podtrzymującej.
Inne uwagi
Cultures from HPA Culture Collections and supplied by Sigma are for research purposes only. Enquiries regarding the commercial use of a cell line are referred to the depositor of the cell line. Some cell lines have additional special release conditions such as the requirement for a material transfer agreement to be completed by the potential recipient prior to the supply of the cell line. Please view the Terms & Conditions of Supply for more information.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)