L8
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 95102434, rat muscle, Myoblast
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat muscle
opakowanie
tube of 5 μg 95102434-DNA-5UG
pkg of vial of cells 95102434-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Myoblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Mioblast mięśnia szkieletowego szczura
Opis linii komórkowej
Linia komórek miogennych L8 została wyizolowana przez D Yaffe w 1969 roku poprzez selektywne seryjne pasażowanie mioblastów z pierwotnych hodowli komórek mięśni szkieletowych szczurów (nowonarodzone, niehodowane szczury Wistar). Następnie zostały one ponownie sklonowane przez H Blau. Komórki L8 różnicują się w poprzecznie prążkowane miotuby poprzez fuzję i wyrażają kilka białek specyficznych dla mięśni. Populacja mioblastów zostanie uszczuplona, jeśli pozwoli się komórkom osiągnąć konfluencję przed podhodowlą. Dlatego konieczna jest podhodowla przed osiągnięciem konfluencji i okresowe ponowne klonowanie. Zaleca się przygotowanie zamrożonego materiału wyjściowego na wczesnym etapie hodowli.
Zastosowanie
Badanie różnicowania mięśni, ekspresja i analiza białek specyficznych dla mięśni
pożywka hodowlana
DMEM: Medium 199 (4:1) + 2mM Glutamina + 1% CEE (Chick Embryo Extract (Seralab)) + 10% Horse Serum (HS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:5 do 1:10, tj. wysiać 5x1 000 komórek do 1x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C; subkultury przed osiągnięciem konfluencji i okresowo reklonować.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)