Kluczowe dokumenty
OX-87
Reactivity: Anti-Interleukin 4, rat, 95102516
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Szpiczak
NS1
Reaktywność
Anti-Interleukin 4, rat
metody
cell culture | mammalian: suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Mysz NS1 x śledziona myszy BALB/c
Opis linii komórkowej
Przeciwciało jest skierowane przeciwko interleukinie 4 (IL-4), ale nie hamuje aktywności biologicznej cytokiny. OX-87 jest niekonkurencyjne z OX-81 (numer katalogowy Sigma. 95040518), które również reaguje z IL-4, ale blokuje jej aktywność.
Immunogen
Interleukina 4 szczura
Zastosowanie
Przeciwciało wytwarzane przez tę linię komórkową może być stosowane w testach interleukiny-4 (IL-4), ale nie blokuje aktywności IL-4.
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rutyna subkultury
Hodowle utrzymywać na poziomie od 5x10 000 do 5x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Ta linia komórkowa ma specjalne warunki dopuszczenia: Organizacje komercyjne są zobowiązane do wypełnienia formularza "Zezwolenie na uwolnienie linii komórkowej do celów badawczych w organizacjach komercyjnych".
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)