Kluczowe dokumenty
TM4
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 88111401, mouse testis, Not specified
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
mouse testis
opakowanie
tube of 5 μg 88111401-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88111401-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Not specified
produkty
Transferrin, H-Y Ag, novel retinol-binding protein
receptory
Androgen, oestrogen and progesterone receptors
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Komórki sertoli jąder myszy BALB/c
Opis linii komórkowej
Z pierwotnej hodowli wzbogaconych preparatów komórek sertoli z normalnych jąder 11-13-dniowych myszy BALB/c nu/+. Komórki reagują na FSH, ale nie na LH; wydzielanie aktywatora plazminogenu jest stymulowane przez FSH, a także kwas retinowy. Uwaga: rozprowadzane tylko w postaci zamrożonej.
Zastosowanie
Badania hormonalne
pożywka hodowlana
Ham's F12 + DMEM (1:1) + 2mM glutamina + 5% surowica końska (HS) + 2,5% płodowa surowica bydlęca (FBS).
Rutyna subkultury
Hodowle subkonfluentne (70-80%) należy podzielić w stosunku od 1:20 do 1:200, tj. wysiewać przy 1x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C. Komórki reanimowane z zamrożonego bulionu należy podzielić w stosunku 1:3 przy pierwszym pasażowaniu, a następnie jak wyżej.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)