Merck
510807
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)tungsten(IV) dihydride
97%
Synonim(y):
Bis(η5 -cyclopentadienyl)tungsten dihydride, Bis(cyclopentadienyl)dihydrotungsten, Dicyclopentadienyltungsten dihydride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12W
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
316.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
core: tungsten
reagent type: catalyst
mp
115 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H][W][H].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.W.2H/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-5H;;;
Klucz InChI
FCGFDFIKNFHEHZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)