Kluczowe dokumenty
WH0057804M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-POLD4 antibody produced in mouse
clone 2B11, ascites fluid
Synonim(y):
Anti-POLDS, Anti-p12, Anti-polymerase (DNA-directed), delta 4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2B11, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... POLD4(57804)
Opis ogólny
Kompleks polimerazy DNA delta jest zaangażowany w replikację i naprawę DNA i składa się z antygenu jądrowego komórek proliferujących (PCNA; MIM 176740), wielopodjednostkowego czynnika replikacji C (patrz MIM 102579) i kompleksu polimerazy z 4 podjednostkami: POLD1 (MIM 174761), POLD2 (MIM 600815), POLD3 (MIM 611415) i POLD4 (Liu i Warbrick, 2006 [PubMed 16934752]).
Polimeraza DNA δ 4 (POLD4), znana również jako p12, jest najmniejszą podjednostką polimerazy DNA (Pol) δ. Jest kodowana przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 11q13.2.
Immunogen
POLD4 (AAH01334, 1 a.a. ~ 34 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MGRKRLITDSYPVVKRREGPAGHSKGELAPELGL
Działania biochem./fizjol.
Polimeraza DNA (Pol) δ odgrywa istotną rolę w replikacji DNA, procesach naprawy DNA i rekombinacji genetycznej. POLD4 stabilizuje holoenzym Pol δ. Ponadto ułatwia również stabilizację kompleksu Pol δ-PCNA. Proteoliza POLD4 w odpowiedzi na uszkodzenie DNA prowadzi w konsekwencji do konwersji holoenzymu pol δ4 do heterotrimeru pol δ3. Pol δ3 działa jako polimeraza antymutatorowa i ma zwiększać ochronę przed mutagenezą. Obniżona ekspresja tego genu jest związana z niestabilnością genomu w raku płuc.
Postać fizyczna
Rozwiązanie
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
PPP6R3?USP6 amplification: Novel oncogenic mechanism in malignant nodular fasciitis
Guo R, et al.
Genes Chromosomes Cancer, 640-9 null
A novel DNA damage response: rapid degradation of the p12 subunit of dna polymerase delta.
Zhang S, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 15330-40 null
Proteolysis of the Human DNA Polymerase Delta Smallest Subunit p12 by μ-Calpain in Calcium-Triggered Apoptotic HeLa Cells
Fan X, et al.
PLoS ONE null
Regulation of DNA Polymerase POLD4 Influences Genomic Instability in Lung Cancer
Huang QM, et al.
Cancer Research, 8407-16 null
Sufang Zhang et al.
The Journal of biological chemistry, 282(21), 15330-15340 (2007-02-24)
Mammalian DNA polymerase (Pol) delta is essential for DNA replication. It consists of four subunits, p125, p50, p68, and p12. We report the discovery that the p12 subunit is rapidly degraded in cultured human cells by DNA damage or replication