SAB4200054
Anti-DNA polymerase δ p50 antibody, Rat monoclonal
clone PDK 7B4, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-POLD2, Anti-Polymerase (DNA directed), delta 2, regulatory subunit 50kDa, Monoclonal Anti-DNA polymerase δ p50 antibody produced in rat
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
PDK 7B4, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~50 kDa
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using HeLa cell extracts
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... POLD2(5425)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
- western blot analysis