Merck
936502
Sigma-Aldrich
Pentanoic acid, 5-[[2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl]amino]-
≥95%
Synonim(y):
5-((2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)amino)pentanoic acid, 5-[[2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl]amino]pentanoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H19N3O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
373.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
kolor
light yellow to yellow
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(O)CCCCNC1=CC=CC=2C(=O)N(C(=O)C12)C3C(=O)NC(=O)CC3
InChI
1S/C18H19N3O6/c22-13-8-7-12(16(25)20-13)21-17(26)10-4-3-5-11(15(10)18(21)27)19-9-2-1-6-14(23)24/h3-5,12,19H,1-2,6-9H2,(H,23,24)(H,20,22,25)
Zastosowanie
This is a functionalized von-Hippel-Lindau (VHL) ligand with a terminal hydroxyl group. Allows rapid conjugation with many linkers containing active leaving groups. A basic building block for development of a protein degrader library.
Technology Spotlight:
Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)