ABE1408
Anti-DNA polymerase beta Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
DNA polymerase beta, DNA polymerase beta
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
canine (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
bovine ... Polb(614688)
cat ... Polb(101099797)
dog ... Polb(494001)
frog ... Polb(448741)
human ... POLB(5423)
mouse ... Polb(18970)
rat ... Polb(29240)
rhesus monkey ... Polb(704801)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Jakość
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected DNA polymerase beta in 10 µg of human and mouse testis tissue, Jurkat, and HeLa lysates.
Opis wartości docelowych
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1