SAB1305538
MONOCLONAL ANTI-HIS TAG antibody produced in mouse
clone 6AT18, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Mouse Anti-Hexa Histidine tag
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6AT18, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
metody
western blot: 1:1000
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Immunogen
Postać fizyczna