Kluczowe dokumenty
SAB4200620
Monoclonal Anti-polyHistidine antibody produced in mouse
clone HIS-1, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Monoclonal 6 His epitope tag, Monoclonal 6xHis-tag, Monoclonal HHHHHH epitope tag, Monoclonal Hexa His tag, Monoclonal His-tag, Monoclonal His6 tag, Monoclonal Histidine tagged, Monoclonal Poly-His-tag
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
HIS-1, monoclonal
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
flow cytometry: 3-6 μg/test
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL
immunofluorescence: 4-8 μg/mL
izotyp
IgG2a
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200620-200UL | 4061838037183 |
SAB4200620-25UL |