Kluczowe dokumenty
SAB4600371
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-6X His IgG, CF680 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone 33D10.D2.G8, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
CF 680 conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
33D10.D2.G8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
stężenie
~2 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
fluorescencja
λex 681 nm; λem 698 nm
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Immunoglobulina G (IgG) należy do rodziny immunoglobulin i składa się z łańcucha ciężkiego gamma (γ) w regionie stałym (C). IgG jest szeroko rozpowszechnionym przeciwciałem w surowicy. Monomeryczna struktura IgG składa się z dwóch identycznych łańcuchów ciężkich i dwóch identycznych łańcuchów lekkich o masie cząsteczkowej odpowiednio 50 kDa i 25 kDa. Podstawowa struktura tego przeciwciała zawiera również wiązania dwusiarczkowe zaangażowane w łączenie dwóch łańcuchów ciężkich, łączenie łańcuchów ciężkich i lekkich oraz znajduje się wewnątrz łańcuchów. IgG dzieli się dalej na cztery klasy, a mianowicie IgG1, IgG2, IgG3 i IgG4 z różnymi łańcuchami ciężkimi, nazwanymi odpowiednio γ1, γ2, γ3 i γ4. IgG są produkowane i uwalniane z komórek CD5+B, dominujących limfocytów w repertuarze komórek noworodka. IgG matki jest jedynym przeciwciałem transportowanym przez łożysko do płodu. IgG matki biernie uodparnia niemowlęta.
To oczyszczone przez powinowactwo przeciwciało jest skierowane przeciwko epitopowi 6X HIS i jest przydatne do określania jego obecności w białkach ulegających nadmiernej ekspresji w różnych testach. Przeciwciało rozpoznaje znacznik epitopu 6X HIS (His-His-His-His-His) połączony z amino- lub karboksy-końcami docelowych białek w transfekowanych lub transformowanych komórkach. Ten produkt jest przygotowywany przez znakowanie wysokiej jakości monoklonalnej mysiej IgG anty-6X His (H + L) naszym barwnikiem fluorescencyjnym CF680 w bliskiej podczerwieni. CF680 jest jednym z naszych trzech wyjątkowych barwników CF w bliskiej podczerwieni opracowanych przez Biotium. Barwniki CF bliskiej podczerwieni są lepsze od innych podobnych barwników bliskiej podczerwieni, takich jak barwniki Alexa Fluor, IRDyes i barwniki bliskiej podczerwieni DyLight. Barwniki CF bliskiej podczerwieni łączą w sobie zalety jasności, fotostabilności, specyficzności i nowych funkcji idealnych do obrazowania in vivo, Western blottingu bliskiej podczerwieni i cytometrii przepływowej.
Specyficzność
Wiąże znacznik epitopowy 6X-His
Immunogen
białka zawierające sekwencję znacznika epitopowego
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało Anti-6X His IgG, 6338 680 wyprodukowane u myszy zostało użyte w metodzie western blot.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied in phosphate buffered saline with 0.05% sodium azide, 50% glycerol and 0.2% BSA.
Uwaga dotycząca przygotowania
Protect from light. The antibody solution should be gently mixed before use.
Informacje prawne
This product is distributed by Sigma-Aldrich Co. under the authorization of Biotium, Inc. This product is covered by one or more US patents and corresponding patent claims outside the US patents or pending applications owned or licensed by Biotium, Inc. including without limitation: 12/334,387; 12/607,915; 12/699,778; 12/850,578; 61/454,484. In consideration of the purchase price paid by the buyer, the buyer is hereby granted a limited, non-exclusive, non-transferable license to use only the purchased amount of the product solely for the buyer′s own internal research in a manner consistent with the accompanying product literature. Except as expressly granted herein, the sale of this product does not grant to or convey upon the buyer any license, expressly, by implication or estoppel, under any patent right or other intellectual property right of Biotium, Inc. Buyer shall not resell or transfer this product to any third party, or use the product for any commercial purposes, including without limitation, any diagnostic, therapeutic or prophylactic uses. This product is for research use only. Any other uses, including diagnostic uses, require a separate license from Biotium, Inc. For information on purchasing a license to use this product for purposes other than research, contact Biotium, Inc., 3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545, Tel: (510) 265-1027. Fax: (510) 265-1352. Email: btinfo@biotium.com.
CF is a trademark of Biotium, Inc.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Andreas Jenner et al.
The EMBO journal, 41(8), e108587-e108587 (2022-01-14)
The apoptotic executioner protein BAX and the dynamin-like protein DRP1 co-localize at mitochondria during apoptosis to mediate mitochondrial permeabilization and fragmentation. However, the molecular basis and functional consequences of this interplay remain unknown. Here, we show that BAX and DRP1
Rong-Si Wu et al.
Oncotarget, 8(24), 39401-39416 (2017-04-30)
Great progress has been achieved in the study of the role of TGF-β signaling in triggering epithelial-mesenchymal transition (EMT) in a variety of cancers; however, the regulation of TGF-β signaling during EMT in mammary tumor metastasis has not been completely
Human placental Fc receptors and the transmission of antibodies from mother to fetus
Simister NE and Story CM.
Journal of Reproductive Immunology, 37, 1-23 (1997)
Antibody structure, instability, and formulation.
Wang W
Journal of Pharmaceutical Sciences, 96, 1-26 (2007)
P Casali et al.
Current topics in microbiology and immunology, 210, 167-179 (1996-01-01)
Natural antibodies arise independently of known antigenic stimulation, are mostly IGM, polyreactive, and are generally encoded by V genes in germline configuration. Polyreactive IgM natural antibodies are produced by mainly B-1 cells which account for most of the B cell