Kluczowe dokumenty
SAB4700062
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD4-FITC , (N-terminal) antibody produced in mouse
clone MEM-241, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.44
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-241, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD4(920)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cząsteczka klastra różnicowania 4 (CD4) jest kodowana przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 12p13.31. Kodowane białko jest zlokalizowane głównie na powierzchni specyficznych leukocytów. CD4 charakteryzuje się czterema ekto-domenami (D1-D4), z których D1, D2 i D4 zawierają wiązania dwusiarczkowe.
Przeciwciało MEM-241 rozpoznaje antygen CD4, glikoproteinę transmebranową o masie 55 kDa ulegającą ekspresji na podzbiorze limfocytów T ("pomocniczych" limfocytów T), a także na monocytach, makrofagach tkankowych i granulocytach.
Immunogen
2 N-końcowe domeny ludzkiego CD4 połączone z ludzką IgG1 Fc
Zastosowanie
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 20 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (2 mL) is sufficient for 100 tests.
Działania biochem./fizjol.
Klaster różnicowania 4 (CD4) ułatwia aktywację immunostymulujących limfocytów T. Służy jako główny receptor dla wejścia ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV)-1. Kodowane białko odgrywa również kluczową rolę w zmianie elastyczności komórek. Podwyższoną ekspresję rozpuszczalnego CD4 zaobserwowano u pacjentów z zakaźnymi i przewlekłymi chorobami zapalnymi oraz reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS). Białko to może być zatem wykorzystywane jako potencjalny marker diagnostyczny rozwoju RZS.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The role of CD4 on mechanical properties of live cell membrane
Bui VC and Nguyen TH
Journal of Biomedical Materials Research Part A, 104(1), 239-244 (2016)
Disease severity in rheumatoid arthritis: Relationships of plasma tumor necrosis factor-α, soluble interleukin 2-receptor, soluble CD4/CD8 ratio, neopterin, and fibrin D-dimer to traditional severity and functional measures
Beckham JC, et al.
Journal of clinical immunology, 12(5), 353-361 (1992)
Ravi Tandon et al.
AIDS research and human retroviruses, 30(7), 654-664 (2014-05-03)
Galectin-9 (Gal-9) is a β-galactosidase-binding lectin that promotes apoptosis, tissue inflammation, and T cell immune exhaustion, and alters HIV infection in part through engagement with the T cell immunoglobulin mucin domain-3 (Tim-3) receptor and protein disulfide isomerases (PDI). Gal-9 was
Yimei Liu et al.
Immunology letters, 161(1), 50-56 (2014-04-29)
The autoimmune regulator (AIRE) regulates autoimmunity and self-antigen expression, such as acetylcholine receptor (AchR), in the thymus. Regulatory T cells (Tregs) can down-regulate autoimmunity, but also promote tumor growth. The objective of this study was to examine the levels of
Isochromosomes 12p and 9p: parental origin and possible mechanisms of formation
Dutly F, et al.
European Journal of Human Genetics, 6(2), 140-144 (1998)