Key Documents
SAB4700847
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD4 antibody produced in rat
clone GK1.5
Synonim(y):
L3T4, T4/Leu-3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
rat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GK1.5, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 2 μg/mL
nr dostępu
NM_013488.3
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Cd4(12504)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The rat monoclonal antibody GK1.5 reacts with an extracellular epitope of mouse CD4 transmembrane glycoprotein (55 kDa).
Immunogen
Mouse CTL clone V4 cells
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dailun Hu et al.
European journal of histochemistry : EJH, 63(4) (2019-10-22)
The peripheral nervous system communicates specifically with the immune system via local interactions. These interactions include the "hardwiring" of sympathetic/parasympathetic (efferent) and sensory nerves (afferent) to primary (e.g., thymus and bone marrow) and secondary (e.g., lymph node, spleen, and gut-associated