Kluczowe dokumenty
SAB4503583
Sigma-Aldrich
Anti-CD4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CD4, T-cell surface antigen T4/Leu-3, T-cell surface glycoprotein CD4 precursor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 51 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD4(920)
Opis ogólny
CD4 (cząsteczka CD4) jest obecna na powierzchni określonych leukocytów. CD4 zawiera cztery ekto-domeny (D1-D4), z których D1, D2 i D4 zawierają wiązania dwusiarczkowe. Jest on mapowany na ludzkim chromosomie 12p13.31.
Przeciwciało anty-CD4 wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka CD4.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego CD4.
Zakres immunogenu: 401-450
Zastosowanie
Przeciwciało anty-CD4, C-Terminal zostało użyte do barwienia immunohistochemicznego.
Działania biochem./fizjol.
CD4 (cząsteczka CD4) pomaga w aktywacji immunostymulujących limfocytów T. Służy ona jako główny receptor wejścia wirusa HIV-1. Cząsteczka ta odgrywa ważną rolę w charakterystyce mechanicznej błony komórkowej i może być wykorzystywana w rozwoju biologii komórki i medycyny.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Exogenous Lipocalin 2 Ameliorates Acute Rejection in a Mouse Model of Renal Transplantation
Ashraf MI, et al.
American Journal of Transplantation : Official Journal of the American Society of Transplantation and the American Society of Transplant Surgeons, 16(3), 808-820 (2016)
M I Ashraf et al.
American journal of transplantation : official journal of the American Society of Transplantation and the American Society of Transplant Surgeons, 16(3), 808-820 (2015-11-26)
Lipocalin 2 (Lcn2) is rapidly produced by damaged nephron epithelia and is one of the most promising new markers of renal injury, delayed graft function and acute allograft rejection (AR); however, the functional importance of Lcn2 in renal transplantation is
The role of CD4 on mechanical properties of live cell membrane
Bui VC and Nguyen TH
Journal of Biomedical Materials Research Part A, 104(1), 239-244 (2016)
Isochromosomes 12p and 9p: parental origin and possible mechanisms of formation
Dutly F, et al.
European Journal of Human Genetics, 6(2), 140-144 (1998)
Human CD4 Metastability Is a Function of the Allosteric Disulfide Bond in Domain 2
Owen GR, et al.
Biochemistry, 55(15), 2227-2237 (2016)