SAB4700394
Monoclonal Anti-CD29 antibody produced in mouse
clone MEM-101A, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ITGB1, Anti-Integrin β1 chain
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-101A, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, pig, canine
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGB1(3688)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Flow cytometry/Cell sorting (1 paper)
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)