Hs 578T
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 86082104, human breast, Epithelial
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human breast
opakowanie
tube of 5 μg 86082104-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86082104-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
2n = 46
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki rak piersi
Opis linii komórkowej
Tumorogenne u myszy z immunosupresją i tworzące kolonie na podłożu półstałym. Nie wykryto receptorów estrogenowych ani endogennych wirusów.
Zastosowanie
Hs 578T został użyty do pomiaru zależnego od wapnia wiązania kadheryny-11 i N-kadheryny. Został również wykorzystany do badania zmian w ekspresji genów indukowanych przez białko wiążące insulinopodobny czynnik wzrostu (IGFBP-2).
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 13
D13S317: 11
D16S539: 9,12
D5S818: 11
D7S820: 10
THO1: 9,9.3
TPOX: 8
vWA: 17
CSF1PO: 13
D13S317: 11
D16S539: 9,12
D5S818: 11
D7S820: 10
THO1: 9,9.3
TPOX: 8
vWA: 17
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM Glutamina + 10μg/ml Insulina bydlęca + 10% Płodowa surowica bydlęca (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)