ZR-75-30
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 88113004, human breast, Epithelial
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human breast
opakowanie
tube of 5 μg 88113004-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88113004-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki rak piersi
Opis linii komórkowej
Pochodzi z płynu puchlinowego 47-letniej kobiety z naciekającym rakiem przewodowym. Pochodzenie etniczne: Czarny.
Zastosowanie
Tumourigenicity studies
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 10,11
D13S317: 10,11
D16S539: 9
D5S818: 12,13
D7S820: 11,12
THO1: 8,9
TPOX: 10,11
vWA: 18,19
CSF1PO: 10,11
D13S317: 10,11
D16S539: 9
D5S818: 12,13
D7S820: 11,12
THO1: 8,9
TPOX: 10,11
vWA: 18,19
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:2 do 1:3, tj. wysiać 2-5x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny; 5%CO2; 37°C. Komórki wytwarzają znaczną ilość resztek komórkowych w postaci czarnych cząstek. Ta linia komórkowa rośnie stosunkowo wolno i wymaga pasażowania co około 5 dni.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)