Kluczowe dokumenty
ZR-75-1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 87012601, human breast, Epithelial
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human breast
opakowanie
tube of 5 μg 87012601-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87012601-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
2n = 46, modal no. 72
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Reported to express the oestrogen and progesterone receptors
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki rak piersi rasy kaukaskiej
Opis linii komórkowej
Pochodzi ze złośliwego wysięku puchlinowego u 63-letniej kobiety rasy kaukaskiej z naciekającym rakiem przewodowym. Komórki wykazują ekspresję zarówno dzikiego typu, jak i wariantu receptora estrogenu, receptora progesteronu i innych hormonów steroidowych.
Zastosowanie
Badania nad hormonami i nowotworami
ZR-75-1 został użyty do określenia wpływu kukurbitacyny E (CuE) wyekstrahowanej z Ecballium elaterium A.Rich., Fam. Cucurbitaceae.
Profil DNA
Dane STR-PCR:
Amelogenina: X
CSF1PO: 10,11
D13S317: 9
D16S539: 11
D5S818: 13
D7S820: 10,11
THO1: 7,9.3
TPOX: 8
vWA: 16,18
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamina + 1mM Pirogronian sodu (NaP) + 10% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS).
Rutyna subkultury
Podzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) 1:3, tj. wysiewając 3-5x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C. Komórki rosną bardzo wolno, nie tworzą zwartej monowarstwy i tylko lekko przyczepiają się do podłoża. Po subkulturze ponowne przyłączenie komórek może trwać do 7 dni. Oderwanie komórek może nastąpić w PBS, a trypsynizacja może spowodować powstanie grudek komórek. Aby uniknąć zbrylania, nie należy mieszać komórek poprzez uderzanie lub potrząsanie kolbą w oczekiwaniu na odłączenie się komórek. Podczas subkultury należy upewnić się, że trypsyna została całkowicie usunięta poprzez odwirowanie komórek i ponowne zawieszenie ich w świeżej pożywce.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)