C32
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 87090201, human skin, Epithelial
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human skin
opakowanie
tube of 5 μg 87090201-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87090201-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Modal no. 45
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki czerniak amelanotyczny
Opis linii komórkowej
C32 należy do kultur typu C32r z markerem M2r zastępującym oryginalny marker pierścieniowy M2R. Nowotwory mogą być wytwarzane u nagich myszy po 1-2 miesiącach (po wstrzyknięciu 1 000 000 komórek).
Zastosowanie
Tumourigenicity studies
pożywka hodowlana
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:2 do 1:6, tj. wysiać 2-5x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)