Kluczowe dokumenty
CL 21
86080602, Human x Mouse Hybridoma unknown/unspecified, Fibroblast-like
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
CL 21, 86080602
pochodzenie biologiczne
Human x Mouse Hybridoma unknown/unspecified
opakowanie
tube of 5 μg 86080602-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86080602-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Fibroblast-like
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Hybryda mysio-ludzka, transformowana SV-40
Opis linii komórkowej
Linia komórkowa CL21 została utworzona poprzez hybrydyzację makrofagów otrzewnowych myszy C57 BL z ludzkimi fibroblastami skóry transformowanymi SV40. Komórki ludzkie pochodzą od pacjenta z zespołem Lescha-Nyhana i mają niedobór fosforybozylotransferazy hipoksantynowo-guaninowej (HGPRT). Stwierdzono, że zawierają one ludzki chromosom 7 i mogą również zawierać subchromosomalne fragmenty chromosomu 17.
Zastosowanie
Mapowanie hybrydowe komórek somatycznych
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Podziel subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)